L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-FBXL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
79-639
PRSI79-639EA 461 EUR InStock
PRSI79-639
Anti-FBXL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A member of the family of mammalian F-box proteins. F-box proteins are an expanding family of eukaryotic proteins characterized by an approximately 40 aminoacid motif, the F box (so named because cyclin F was one of the first proteins in which this motif was identified). Some F-box proteins have been shown to be critical for the controlled degradation of cellular regulatory proteins.
Western Blot: 1:500~1:1000
Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.
Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité