Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-654
PRSI79-654EA 461 EUR InStock
PRSI79-654
Anti-CDK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cyclin-dependent kinase activity is regulated by T-loop phosphorylation (Thr172 in the case of CDK4), by the abundance of their cyclin partners, and by association with CDK inhibitors of the Cip/Kip or INK family of proteins. The inactive ternary complex of CDK4/cyclin D and p27 Kip1/Cip1 requires extracellular mitogenic stimuli for the release and degradation of p27, which affects progression through the restriction point and pRb-dependent entry into S-phase. The active complex of CDK4/cyclin D targets the retinoblastoma protein for phosphorylation, allowing the release of E2F transcription factors that activate G1/S-phase gene expression. In HeLa cells, upon UV irradiation, upregulation of p16 INK4A association with CDK4/cyclin D3 leads to a G2 delay, implicating CDK4/cyclin D3 activity in progression through the G2-phase of the cell cycle.

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CDK4
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité