Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABRA3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-658
PRSI79-658EA 461 EUR InStock
PRSI79-658
Anti-GABRA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GABA (gamma-aminobutyric acid) is the primary inhibitory neurotransmitter in the central nervous system and interacts with three different receptors: GABA(A), GABA(B) and GABA(C) receptor. The ionotropic GABA(A) and GABA(C) receptors are ligand-gated ion channels that produce fast inhibitory synaptic transmission. In contrast, the metabotropic GABA(B) receptor is coupled to G proteins that modulate slow inhibitory synaptic transmission. Functional GABA(B) receptors form heterodimers of GABA(B)R1 and GABA(B)R2 where GABA(B)R1 binds the ligand and GABA(B)R2 is the primary G protein contact site. Two isoforms of GABA(B)R1 have been cloned: GABA(B)R1a is a 130 kD protein and GABA(B)R1b is a 95 kD protein. G proteins subsequently inhibit adenyl cylase activity and modulate inositol phospholipid hydrolysis. GABA(B) receptors have both pre- and postsynaptic inhibitions: presynaptic GABA(B) receptors inhibit neurotransmitter release through suppression of high threshold calcium channels, while postsynaptic GABA(B) receptors inhibit through coupled activation of inwardly rectifying potassium channels. In addition to synaptic inhibition, GABA(B) receptors may also be involved in hippocampal long-term potentiation, slow wave sleep and muscle relaxation.

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Gabra3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité