Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD22 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-684
PRSI79-684EA 461 EUR InStock
PRSI79-684
Anti-CD22 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Mediates B-cell B-cell interactions. May be involved in the localization of B-cells in lymphoid tissues. Binds sialylated glycoproteins; one of which is CD45. Preferentially binds to alpha-2, 6-linked sialic acid. The sialic acid recognition site can be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface. Upon ligand induced tyrosine phosphorylation in the immune response seems to be involved in regulation of B-cell antigen receptor signaling. Plays a role in positive regulation through interaction with Src family tyrosine kinases and may also act as an inhibitory receptor by recruiting cytoplasmic phosphatases via their SH2 domains that block signal transduction through dephosphorylation of signaling molecules.

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CD22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité