Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-697
PRSI79-697EA 461 EUR InStock
PRSI79-697
Anti-RAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A-Raf, B-Raf and c-Raf (Raf-1) are the main effectors recruited by GTP-bound Ras to activate the MEK-MAP kinase pathway. Activation of c-Raf is the best understood and involves phosphorylation at multiple activating sites including Ser338, Tyr341, Thr491, Ser494, Ser497 and Ser499. p21-activated protein kinase (PAK) has been shown to phosphorylate c-Raf at Ser338 and the Src family phosphorylates Tyr341 to induce c-Raf activity (3, 4). Ser338 of c-Raf corresponds to similar sites in A-Raf (Ser299) and B-Raf (Ser445), although this site is constitutively phosphorylated in B-Raf. Inhibitory 14-3-3 binding sites on c-Raf (Ser259 and Ser621) can be phosphorylated by Akt and AMPK, respectively (6, 7). While A-Raf, B-Raf and c-Raf are similar in sequence and function, differential regulation has been observed (8). Of particular interest, B-Raf contains three consensus Akt phosphorylation sites (Ser364, Ser428 and Thr439) and lacks a site equivalent to Tyr341 of c-Raf (8, 9). The B-Raf mutation V600E results in elevated kinase activity and is commonly found in malignant melanoma (10). Six residues of c-Raf (Ser29, Ser43, Ser289, Ser296, Ser301 and Ser642) become hyperphosphorylated in a manner consistent with c-Raf inactivation. The hyperphosphorylation of these six sites is dependent on downstream MEK signaling and renders c-Raf unresponsive to

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité