Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXA2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-710
PRSI79-710EA 461 EUR InStock
PRSI79-710
Anti-FOXA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcription factor that is involved in embryonic development, establishment of tissue-specific gene expression and regulation of gene expression in differentiated tissues. Is thought to act as a 'pioneer' factor opening the compacted chromatin for other proteins through interactions with nucleosomal core histones and thereby replacing linker histones at target enhancer and/or promoter sites. Binds DNA with the consensus sequence 5'-[AC]A[AT]T[AG]TT[GT][AG][CT]T[CT]-3'. In embryonic development is required for notochord formation. Involved in the development of multiple endoderm-derived organ systems such as the liver, pancreas and lungs; FOXA1 and FOXA2 seem to have at least in part redundant roles. Originally discribed as a transcription activator for a number of liver genes such as AFP, albumin, tyrosine aminotransferase, PEPCK, etc. Interacts with the cis-acting regulatory regions of these genes. Involved in glucose homeostasis; regulates the expression of genes important for glucose sensing in pancreatic beta-cells and glucose homeostasis. Involved in regulation of fat metabolism. Binds to fibrinogen beta promoter and is involved in IL6-induced fibrinogen beta transcriptional activation.

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FOXA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité