Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APMAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-764
PRSI79-764EA 461 EUR InStock
PRSI79-764
Anti-APMAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Important adipokine involved in the control of fat metabolism and insulin sensitivity, with direct anti-diabetic, anti-atherogenic and anti-inflammatory activities. Stimulates AMPK phosphorylation and activation in the liver and the skeletal muscle, enhancing glucose utilization and fatty-acid combustion. Antagonizes TNF-alpha by negatively regulating its expression in various tissues such as liver and macrophages, and also by counteracting its effects. Inhibits endothelial NF-κ-B signaling through a cAMP-dependent pathway. May play a role in cell growth, angiogenesis and tissue remodeling by binding and sequestering various growth factors with distinct binding affinities, depending on the type of complex, LMW, MMW or HMW.

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: APMAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité