Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHEK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-797
PRSI79-797EA 469 EUR InStock
PRSI79-797
Anti-CHEK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Required for checkpoint mediated cell cycle arrest in response to DNA damage or the presence of unreplicated DNA. May also negatively regulate cell cycle progression during unperturbed cell cycles. Recognizes the substrate consensus sequence [R-X-X-S/T]. Binds to and phosphorylates CDC25A, CDC25B and CDC25C. Phosphorylation of CDC25A at 'Ser-178' and 'Thr-507' and phosphorylation of CDC25C at 'Ser-216' creates binding sites for 14-3-3 proteins which inhibit CDC25A and CDC25C. Phosphorylation of CDC25A at 'Ser-76', 'Ser-124', 'Ser-178', 'Ser-279' and 'Ser-293' promotes proteolysis of CDC25A. Inhibition of CDC25 activity leads to increased inhibitory tyrosine phosphorylation of CDK-cyclin complexes and blocks cell cycle progression. Binds to and phosphorylates RAD51 at 'Thr-309', which may enhance the association of RAD51 with chromatin and promote DNA repair by homologous recombination. Binds to and phosphorylates TLK1 at 'Ser-743', which prevents the TLK1-dependent phosphorylation of the chromatin assembly factor ASF1A. This may affect chromatin assembly during S phase or DNA repair. May also phosphorylate multiple sites within the C-terminus of TP53, which promotes activation of TP53 by acetylation and enhances suppression of cellular proliferation.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Type: Primary
Antigen: CHEK1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité