Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PEA15 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-799
PRSI79-799EA 469 EUR InStock
PRSI79-799
Anti-PEA15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Blocks Ras-mediated inhibition of integrin activation and modulates the ERK MAP kinase cascade. Inhibits RPS6KA3 activities by retaining it in the cytoplasm. Inhibits both TNFRSF6- and TNFRSF1A-mediated CASP8 activity and apoptosis. Regulates glucose transport by controlling both the content of SLC2A1 glucose transporters on the plasma membrane and the insulin-dependent trafficking of SLC2A4 from the cell interior to the surface.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Type: Primary
Antigen: PEA15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité