Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BLM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-803
PRSI79-803EA 469 EUR InStock
PRSI79-803
Anti-BLM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Participates in DNA replication and repair. Exhibits a magnesium-dependent ATP-dependent DNA-helicase activity that unwinds single- and double-stranded DNA in a 3'-5' direction. Involved in 5'-end resection of DNA during double-strand break (DSB) repair: unwinds DNA and recruits DNA2 which mediates the cleavage of 5'-ssDNA. Negatively regulates sister chromatid exchange (SCE).

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Type: Primary
Antigen: BLM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité