Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-810
PRSI79-810EA 469 EUR InStock
PRSI79-810
Anti-CCNH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Regulates CDK7, the catalytic subunit of the CDK-activating kinase (CAK) enzymatic complex. CAK activates the cyclin-associated kinases CDK1, CDK2, CDK4 and CDK6 by threonine phosphorylation. CAK complexed to the core-TFIIH basal transcription factor activates RNA polymerase II by serine phosphorylation of the repetitive C-terminal domain (CTD) of its large subunit (POLR2A), allowing its escape from the promoter and elongation of the transcripts. Involved in cell cycle control and in RNA transcription by RNA polymerase II. Its expression and activity are constant throughout the cell cycle.

Western Blot: 1:500~1:1000

Type: Primary
Antigen: CCNH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité