Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPHA2/EPHA3/EPHA4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-811
PRSI79-811EA 469 EUR InStock
PRSI79-811
Anti-EPHA2/EPHA3/EPHA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Receptor tyrosine kinase which binds promiscuously membrane-bound ephrin-A family ligands residing on adjacent cells, leading to contact-dependent bidirectional signaling into neighboring cells. The signaling pathway downstream of the receptor is referred to as forward signaling while the signaling pathway downstream of the ephrin ligand is referred to as reverse signaling. Activated by the ligand ephrin-A1/EFNA1 regulates migration, integrin-mediated adhesion, proliferation and differentiation of cells. Regulates cell adhesion and differentiation through DSG1/desmoglein-1 and inhibition of the ERK1/ERK2 (MAPK3/MAPK1, respectively) signaling pathway.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunofluorescence: 1:100~1:200

Type: Primary
Antigen: EPHA2/EPHA3/EPHA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité