Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HNRNPD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-815
PRSI79-815EA 469 EUR InStock
PRSI79-815
Anti-HNRNPD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Binds with high affinity to RNA molecules that contain AU-rich elements (AREs) found within the 3'-UTR of many proto-oncogenes and cytokine mRNAs. Also binds to double- and single-stranded DNA sequences in a specific manner and functions a transcription factor. Each of the RNA-binding domains specifically can bind solely to a single-stranded non-monotonous 5'-UUAG-3' sequence and also weaker to the single-stranded 5'-TTAGGG-3' telomeric DNA repeat. Binds RNA oligonucleotides with 5'-UUAGGG-3' repeats more tightly than the telomeric single-stranded DNA 5'-TTAGGG-3' repeats.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100, Immunofluorescence: 1:100~1:200

Type: Primary
Antigen: HNRNPD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité