Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BLK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-841
PRSI79-841EA 419 EUR InStock
PRSI79-841
Anti-BLK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Non-receptor tyrosine kinase involved in B-lymphocyte development, differentiation and signaling. B-cell receptor (BCR) signaling requires a tight regulation of several protein tyrosine kinases and phosphatases, and associated coreceptors. Binding of antigen to the B-cell antigen receptor (BCR) triggers signaling that ultimately leads to B-cell activation. Signaling through BLK plays an important role in transmitting signals through surface immunoglobulins and supports the pro-B to pre-B transition, as well as the signaling for growth arrest and apoptosis downstream of B-cell receptor.

Type: Primary
Antigen: BLK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité