Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IKBKG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-846
PRSI79-846EA 469 EUR InStock
PRSI79-846
Anti-IKBKG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Familial incontinentia pigmenti (IP) is a genodermatosis that segregates as an X-linked dominant disorder and is usually lethal prenatally in males. In affected females it causes highly variable abnormalities of the skin, hair, nails, teeth, eyes, and central nervous system. The prominent skin signs occur in 4 classic cutaneous stages: perinatal inflammatory vesicles, verrucous patches, a distinctive pattern of hyperpigmentation, and dermal scarring. Cells expressing the mutated X chromosome are eliminated selectively around the time of birth, so females with IP exhibit extremely skewed X-inactivation.

Type: Primary
Antigen: IKBKG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité