Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ILK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-847
PRSI79-847EA 469 EUR InStock
PRSI79-847
Anti-ILK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transduction of extracellular matrix signals through integrins influences intracellular and extracellular functions, and appears to require interaction of integrin cytoplasmic domains with cellular proteins. Integrin-linked kinase (ILK), interacts with the cytoplasmic domain of beta-1 integrin. This gene encodes a serine/threonine protein kinase with 4 ankyrin-like repeats, which associates with the cytoplasmic domain of beta integrins and acts as a proximal receptor kinase regulating integrin-mediated signal transduction. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: ILK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité