Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP3K9/MAP3K10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-857
PRSI79-857EA 469 EUR InStock
PRSI79-857
Anti-MAP3K9/MAP3K10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine kinase family. This kinase has been shown to activate MAPK8/JNK and MKK4/SEK1, and this kinase itself can be phoshorylated, and thus activated by JNK kinases. This kinase functions preferentially on the JNK signaling pathway, and is reported to be involved in nerve growth factor (NGF) induced neuronal apoptosis.

Type: Primary
Antigen: MAP3K9/MAP3K10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité