Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-860
PRSI79-860EA 469 EUR InStock
PRSI79-860
Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The activated kinase acts on a variety of targets. Likely to be the GTPase effector that links the Rho-related GTPases to the JNK MAP kinase pathway. Activated by CDC42 and RAC1. Involved in dissolution of stress fibers and reorganization of focal complexes. Involved in regulation of microtubule biogenesis through phosphorylation of TBCB. Activity is inhibited in cells undergoing apoptosis, potentially due to binding of CDC2L1 and CDC2L2.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Type: Primary
Antigen: PAK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité