Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NTRK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-868
PRSI79-868EA 469 EUR InStock
PRSI79-868
Anti-NTRK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Required for high-affinity binding to nerve growth factor (NGF), neurotrophin-3 and neurotrophin-4/5 but not brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Known substrates for the Trk receptors are SHC1, PI 3-kinase, and PLC-gamma-1. Has a crucial role in the development and function of the nociceptive reception system as well as establishment of thermal regulation via sweating. Activates ERK1 by either SHC1- or PLC-gamma-1-dependent signaling pathway.

Type: Primary
Antigen: NTRK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité