Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITCH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-885
PRSI79-885EA 469 EUR InStock
PRSI79-885
Anti-ITCH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Atrophin-1 contains a polyglutamine repeat, expansion of which is responsible for dentatorubral and pallidoluysian atrophy. The protein encoded by this gene interacts with atrophin-1. This encoded protein is a closely related member of the NEDD4-like protein family. This family of proteins are E3 ubiquitin-ligase molecules and regulate key trafficking decisions, including targeting of proteins to proteosomes or lysosomes. This encoded protein contains four tandem WW domains and a HECT (homologous to the E6-associated protein carboxyl terminus) domain.

Type: Primary
Antigen: ITCH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité