Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WWOX Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-889
PRSI79-889EA 469 EUR InStock
PRSI79-889
Anti-WWOX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WW domain-containing proteins are found in all eukaryotes and play an important role in the regulation of a wide variety of cellular functions such as protein degradation, transcription, and RNA splicing. This gene encodes a protein which contains 2 WW domains and a short-chain dehydrogenase/reductase domain (SRD). The highest normal expression of this gene is detected in hormonally regulated tissues such as testis, ovary, and prostate. This expression pattern and the presence of an SRD domain suggest a role for this gene in steroid metabolism.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Type: Primary
Antigen: WWOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité