Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-907
PRSI79-907EA 469 EUR InStock
PRSI79-907
Anti-CCNC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the cyclin family of proteins. The encoded protein interacts with cyclin-dependent kinase 8 and induces the phophorylation of the carboxy-terminal domain of the large subunit of RNA polymerase II. The level of mRNAs for this gene peaks in the G1 phase of the cell cycle. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Type: Primary
Antigen: CCNC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité