Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-912
PRSI79-912EA 469 EUR InStock
PRSI79-912
Anti-GAB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the GRB2-associated binding protein (GAB) gene family and is similar to the GAB1 gene. These proteins contain pleckstrin homology (PH) domain, and bind SHP2 tyrosine phosphatase and GRB2 adapter protein. They act as adapters for transmitting various signals in response to stimuli through cytokine and growth factor receptors, and T- and B-cell antigen receptors. The protein encoded by this gene is the principal activator of phosphatidylinositol-3 kinase in response to activation of the high affinity IgE receptor. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described for this gene.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Type: Primary Antibody
Antigen: GAB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité