Anti-MDC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
79-916
PRSI79-916EA 469 EUR InStock
PRSI79-916
Anti-MDC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The MDC1 protein contains a forkhead homology-associated (FHA) domain and 2 BRCA1 (MIM 113705) C-terminal motifs (BRCTs) and is required for the intra-S-phase DNA damage checkpoint.
Type: Primary
Antigen: MDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité