Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-925
PRSI79-925EA 469 EUR InStock
PRSI79-925
Anti-TOB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the tob/btg1 family of anti-proliferative proteins that have the potential to regulate cell growth. When exogenously expressed, this protein supresses cell growth in tissue culture. The protein undergoes phophorylation by a serine/threonine kinase, 90 kDa ribosomal S6 kinase. Interactions of this protein with the v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 gene product p185 interferes with growth suppression. This protein inhibits T cell proliferation and transcription of cytokines and cyclins. The protein interacts with both mothers against decapentaplegic Drosophila homolog 2 and 4 to enhance their DNA binding activity. This interaction inhibits interleukin 2 transcription in T cells.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Type: Primary
Antigen: TOB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité