Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YBX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-928
PRSI79-928EA 469 EUR InStock
PRSI79-928
Anti-YBX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
YB-1 is a nuclear protein that binds to splice sites in pre-mRNA and regulates splice site selection. Binds and stabilizes cytoplasmic mRNA. Contributes to the regulation of translation by modulating the interaction between the mRNA and eukaryotic initiation factors CCAAT-containing Y-box of HLA class II genes. Component of cytoplasmic messenger ribonucleoprotein particles (mRNPs). Interacts with AKT1, SFRS9, THOC4, MSH2, XRCC5, WRN and NCL. Can bind to DNA as a homomeric form, (EFI-A)n or as a heteromeric form in association with EFI-B. Homodimer in the presence of ATP.

Western Blot: 1:500~1:1000

Type: Primary
Antigen: YBX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité