Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-936
PRSI79-936EA 469 EUR InStock
PRSI79-936
Anti-SYK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Positive effector of BCR-stimulated responses. Couples the B-cell antigen receptor (BCR) to the mobilization of calcium ion either through a phosphoinositide 3-kinase-dependent pathway, when not phosphorylated on tyrosines of the linker region, or through a phospholipase C-gamma-dependent pathway, when phosphorylated on Tyr-348 and Tyr-352. Thus the differential phosphorylation of Syk can determine the pathway by which BCR is coupled to the regulation of intracellular calcium ion

Western Blot: 1:500~1:1000

Type: Primary
Antigen: SYK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité