Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKCB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-957
PRSI79-957EA 419 EUR InStock
PRSI79-957
Anti-PRKCB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Calcium-activated, phospholipid- and diacylglycerol (DAG)-dependent serine/threonine-protein kinase involved in various cellular processes such as regulation of the B-cell receptor (BCR) signalosome, oxidative stress-induced apoptosis, androgen receptor-dependent transcription regulation, insulin signaling and endothelial cells proliferation. Plays a key role in B-cell activation by regulating BCR-induced NF-kappa-B activation. Phosphorylation induces CARD11/CARMA1 association with lipid rafts and recruitment of the BCL10-MALT1 complex as well as MAP3K7/TAK1, which then activates IKK complex, resulting in nuclear translocation and activation of NFKB1.

Western Blot: 1:500~1:1000

Type: Primary
Antigen: PRKCB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité