Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SREBF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
80-001
PRSI80-001EA 469 EUR InStock
PRSI80-001
Anti-SREBF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcriptional activator required for lipid homeostasis. Regulates transcription of the LDL receptor gene as well as the fatty acid and to a lesser degree the cholesterol synthesis pathway By similarity. Binds to the sterol regulatory element 1 (SRE-1) (5'-ATCACCCCAC-3'). Has dual sequence specificity binding to both an E-box motif (5'-ATCACGTGA-3') and to SRE-1 (5'-ATCACCCCAC-3').

Western Blot: 1:500~1:1000

Type: Primary
Antigen: SREBF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité