Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AURKB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
80-031
PRSI80-031EA 419 EUR InStock
PRSI80-031
Anti-AURKB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase component of the chromosomal passenger complex (CPC), a complex that acts as a key regulator of mitosis. The CPC complex has essential functions at the centromere in ensuring correct chromosome alignment and segregation and is required for chromatin-induced microtubule stabilization and spindle assembly. Involved in the bipolar attachment of spindle microtubules to kinetochores and is a key regulator for the onset of cytokinesis during mitosis. Required for central/midzone spindle assembly and cleavage furrow formation. AURKB phosphorylates the CPC complex subunits BIRC5/survivin, CDCA8/borealin and INCENP. Phosphorylation of INCENP leads to increased AURKB activity.

Western Blot: 1:500~1:1000

Type: Primary
Antigen: AURKB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité