Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERp72 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
8211
PRSI8211EA 605 EUR InStock
PRSI8211
Anti-ERp72 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ERp72 antibody can be used for detection of ERp72 by Western blot at 1 to 2 μg/ml.

Antibody can also be used for immunohistochemistry starting at 5 μg/ml. For immunofluorescence start at 20 μg/ml.
Antibody validated: Western Blot in human samples; Immunohistochemistry in rat samples and Immunofluorescence in rat samples. All other applications and species not yet tested.

Attention: For research use only.

Type: Primary
Antigen: ERp72
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité