Human recombinant ANGPTL7 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-055
PRSI90-055EA 488 EUR InStock
PRSI90-055
Human recombinant ANGPTL7 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
ANGPTL7 (Angiopoietin-like protein 7) is expressed in various tissues and regulates angiogenesis. Human ANGPTL7 was characterised as a potent target gene of the WNT/beta-catenin signalling pathway, and is a pharmacogenomics target in the fields of oncology and regenerative medicine. Overexpression of ANGPTL7 increases collagen expression and might exert a pathogenic role in glaucoma.
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité