Human recombinant DLL1 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-070
PRSI90-070EA 409 EUR InStock
PRSI90-070
Human recombinant DLL1 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
The Notch ligand delta-like protein 1 (DLL1) is essential for postnatal arteriogenesis and contributes to tumour progression. DLL1 is involved in differentiation and self-renewal of adipocyte stem cells. Blocks the differentiation of progenitor cells into the B cell lineage while promoting the emergence of a population of cells with the characteristics of a T cell/NK-cell precursor.
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité