Human recombinant FGF23 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-115
PRSI90-115EA 409 EUR InStock
PRSI90-115
Human recombinant FGF23 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
FGF-23 (Fibroblast growth factor 23) is a regulator of phosphate homeostasis. It upregulates EGR1 expression in the presence of KLBy. Acts directly on the parathyroid to decrease PTH secretion. Regulates the vitamin-D metabolism. Negatively regulates osteoblast differentiation and matrix mineralisation. Defects in FGF-23 are the cause of autosomal dominant hypophosphataemic rickets (ADHR) and of hyperphosphatemic familial tumoral calcinosis (HFTC).
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité