Human recombinant DLL1 (from CHO cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-124
PRSI90-124EA 1060 EUR InStock
PRSI90-124
Human recombinant DLL1 (from CHO cells)
Protéines et Peptides
DLL1 (Delta-like protein; Delta1) is essential for postnatal arteriogenesis and contributes to tumour progression. DLL1 is involved in differentiation and self-renewal of adipocyte stem cells. Blocks the differentiation of progenitor cells into the B cell lineage while promoting the emergence of a population of cells with the characteristics of a T cell/NK-cell precursor.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité