Human Recombinant Granulin C (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-133
PRSI90-133EA 409 EUR InStock
PRSI90-133
Human Recombinant Granulin C (from E. coli)
Protéines et Peptides
Granulins have possible cytokine-like activity. They are important in normal development, inflammation, wound repair, and tumorigenesis.
Fusion-Tag: His Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité