Human recombinant DNER extracellular domain (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-141
PRSI90-141EA 435 EUR InStock
PRSI90-141
Human recombinant DNER extracellular domain (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
DNER is an activator of the Notch1 pathway. It mediates neuron-glia interaction during astrocytogenesis.
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité