Human recombinant IL38 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-209
PRSI90-209EA 1050 EUR InStock
PRSI90-209
Human recombinant IL38 (from E. coli)
Protéines et Peptides
IL-38 (IL-1F10) belongs to the IL-1 family. IL-38 is expressed in the fetal skin, spleen and tonsil, generally in the basal epithelia of skin and in proliferating B cells of the tonsil. IL-38 binds soluble IL-1 receptor type 1 and may be implicated in the regulation of adapted and innate immune responses.
Fusion-Tag: His Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité