Mouse recombinant GITR (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-216
PRSI90-216EA 601 EUR InStock
PRSI90-216
Mouse recombinant GITR (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
GITR (Glucocorticoid-induced TNF receptor) is the receptor for TNFSF18. It is involved in interactions between activated T-lymphocytes and endothelial cells and in the regulation of T cell receptor-mediated cell death. GITR serves as a negative regulator for NK cell activation. It mediates NF-kappaB activation via the TRAF2/NIK pathway.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité