Human recombinant RANK ligand (soluble) (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-223
PRSI90-223EA 537 EUR InStock
PRSI90-223
Human recombinant RANK ligand (soluble) (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
RANKL is an osteoclast differentiation and activation factor. Augments the ability of dendritic cells to stimulate naive T cell proliferation. Important regulator of interactions between T cells and dendritic cells and may play a role in the regulation of the T cell-dependent immune response. RANKL plays an important role in the progression of breast cancer.
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité