Human recombinant RANK (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-230
PRSI90-230EA 488 EUR InStock
PRSI90-230
Human recombinant RANK (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
RANK (TRANCE-R; CD265) is the receptor for RANKL/TRANCE/OPGL. It is essential for RANKL-mediated osteoclastogenesis and is involved in the regulation of interactions between T cells and dendritic cells.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité