L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant CD40L multimeric (from CHO cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-232
PRSI90-232EA 620 EUR InStock
PRSI90-232
Human recombinant CD40L multimeric (from CHO cells)
Protéines et Peptides
MultimericCD40L™ is a high activity construct in which two trimeric CD40 ligands are artificially linked via the collagen domain of ACRP30. This construct very effectively simulates the natural membrane-assisted aggregation of CD40L in vivo. It provides a simple and equally potent alternative to CD40L+enhancer combinations. MultimericCD40L™ has shown to suppress alum-induced IL-1beta release and caspase-1 activation in a dose-, CD40- and time dependent manner, without affecting BMDM (Bone marrow-derived macrophages) viability. It also effectively suppressed the inflammasome function triggered by NLRP3 activators. The secretion of caspase-1 independent inflammatory mediators has been shown to be unaltered or even enhanced.
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité