Human recombinant IL-1 Receptor Type I (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-235
PRSI90-235EA 506 EUR InStock
PRSI90-235
Human recombinant IL-1 Receptor Type I (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
IL-1RI is the receptor for interleukin-1alpha (IL-1A), beta (IL-1B) and interleukin-1 receptor antagonist protein (IL-1RA). Binding to the agonist leads to the activation of NF-kappaB. Signaling involves formation of a ternary complex containing IL1RAP, leading the activation of TOLLIP, MYD88 and IRAK1 or IRAK2.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité