Human recombinant Adiponectin (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-240
PRSI90-240EA 633 EUR InStock
PRSI90-240
Human recombinant Adiponectin (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
The purified Adiponectin (human) (rec. ) (Prod. No. AG-40B-0030) is a mixture of high molecular weight (HMW) and hexameric active species.
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité