Human recombinant BCMA (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-262
PRSI90-262EA 506 EUR InStock
PRSI90-262
Human recombinant BCMA (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
BCMA is a receptor for BAFF and APRIL. It promotes B cell survival and plays a role in the regulation of humoral immunity. It's downstream signalling is dependent on NF-kappaB and JNK.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité