Human recombinant BCMA (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-266
PRSI90-266EA 601 EUR InStock
PRSI90-266
Human recombinant BCMA (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
BCMA is a receptor for BAFF and APRIL. It promotes B cell survival and plays a role in the regulation of humoral immunity. Its downstream signalling is dependent on NF-kappaB and JNK.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité