Human recombinant Flagellin NLRC4 Mutant (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-306
PRSI90-306EA 448 EUR InStock
PRSI90-306
Human recombinant Flagellin NLRC4 Mutant (from E. coli)
Protéines et Peptides
Flagellin is the subunit protein which polymerises to form the filaments of bacterial flagella. It activates the innate immune system through the receptor Toll-like Receptor 5 (TLR5) or the intracellular NLRC4 protein. The Flagellin (NLRC4 Mutant)(rec. ) is only detected by TLR5 not by NLRC4.
Fusion-Tag: His Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité