Human recombinant Flagellin TLR5 Mutant (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-307
PRSI90-307EA 448 EUR InStock
PRSI90-307
Human recombinant Flagellin TLR5 Mutant (from E. coli)
Protéines et Peptides
Flagellin is the subunit protein which polymerises to form the filaments of bacterial flagella. It activates the innate immune system through the receptor Toll-like Receptor 5 (TLR5) or the intracellular NLRC4 protein. The Flagellin (TLR5 Mutant)(rec. ) cannot be detected by human and mouse TLR5. It has not been tested on NLRC4.
Fusion-Tag: His Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité