L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant FNDC5 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-308
PRSI90-308EA 448 EUR InStock
PRSI90-308
Human recombinant FNDC5 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Irisin is a recently described exercise-induced hormone secreted by skeletal muscle in mice and humans. Irisin activates beige fat cells (beige cells have a gene expression pattern distinct from either white or brown fat and are preferentially sensitive to the polypeptide hormone irisin). Irisin is cleaved from the type I membrane protein FNDC5 and improves systemic metabolism by increasing energy expenditure.
Fusion-Tag: Tag Free
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité