Human recombinant DLL3 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-332
PRSI90-332EA 668 EUR InStock
PRSI90-332
Human recombinant DLL3 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
DLL3 (Delta-like protein 3; Delta3) inhibits primary neurogenesis. It plays a role in the formation of somite boundaries during segmentation of the paraxial mesoderm. DLL3 binds and activates Notch-1 or another Notch receptor. Defects in DLL3 are the cause of spondylocostal dysostosis type 1 (SCDO1).
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité